2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(tert-Butyl) 4-ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
OR9935-5G OR9935-25G
APOSOR9935-5GEA 55.1 EUR
APOSOR9935-5G APOSOR9935-25G
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 98%
2-tert-Butyl-4-ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Formula: C₁₄H₂₁NO₄
MW: 267,3208 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179394
Núm. CAS: 86770-31-2