Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxylate
OR9936-100G OR9936-25G
APOSOR9936-100GEA 511 EUR
APOSOR9936-100G APOSOR9936-25G
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Pto. de fusión: 125…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010645
Núm. CAS: 2199-44-2