Ácido 3-cloro-o-toluico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9938-100G OR9938-25G
APOSOR9938-100GEA 72.5 EUR
APOSOR9938-100G APOSOR9938-25G
Ácido 3-cloro-o-toluico 98%
Ácido 3-cloro-o-toluico
Formula: C₈H₇ClO₂
Pto. de fusión: 163…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053312
Núm. CAS: 7499-08-3