2-Methoxy-6-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9940-100G OR9940-25G
APOSOR9940-100GEA 206 EUR
APOSOR9940-100G APOSOR9940-25G
2-Methoxy-6-methylpyridine 98%
2-Methoxy-6-methylpyridine
Formula: C₇H₉NO
Pto. Ebullición: 156 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112507
Núm. CAS: 63071-03-4
UN: 1993
ADR: 3,III