Ácido 3-metilantranilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9942-100G OR9942-25G
APOSOR9942-100GEA 30.6 EUR
APOSOR9942-100G APOSOR9942-25G
Ácido 3-metilantranilico 98%
Ácido 3-metilantranilico
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. de fusión: 174…177 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007745
Núm. CAS: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2