Piperidin-4-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hidroxipiperidina
OR9943-25G OR9943-100G OR9943-10G
APOSOR9943-25GEA 21.9 EUR
APOSOR9943-25G APOSOR9943-100G APOSOR9943-10G
Piperidin-4-ol 95%
Piperidin-4-ol
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101.15 g/mol
Pto. Ebullición: 108…114 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 86…90 °C
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005999
Núm. CAS: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1