4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9945-100G OR9945-5G
APOSOR9945-100GEA 481 EUR
APOSOR9945-100G APOSOR9945-5G
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide 98%
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide
Formula: C₇H₈ClNO₂
Pto. de fusión: 96…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093995
Núm. CAS: 122307-41-9