3-Chloro-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9955-250MG OR9955-100MG
APOSOR9955-250MGEA 98.6 EUR
APOSOR9955-250MG APOSOR9955-100MG
3-Chloro-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyde 95%
3-Chloro-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyde
Formula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00732125
Núm. CAS: 81322-67-0