2,4,6-Tricloroanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9960-25G OR9960-1G OR9960-5G
APOSOR9960-25GEA 79.9 EUR
APOSOR9960-25G APOSOR9960-1G APOSOR9960-5G
2,4,6-Tricloroanilina
2,4,6-Tricloroanilina
Formula: C₆H₄Cl₃N
Pto. Ebullición: 262 °C
Pto. de fusión: 73…75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007663
Núm. CAS: 634-93-5
EINECS: 211-219-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III