Cloruro de tolueno-o-sulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de tolueno-2-sulfonilo
OR9961-1G OR9961-5G OR9961-10G
APOSOR9961-1GEA 116 EUR
APOSOR9961-1G APOSOR9961-5G APOSOR9961-10G
Cloruro de tolueno-o-sulfonilo 97%
Cloruro de tolueno-o-sulfonilo
Formula: C₇H₇ClO₂S
Pto. Ebullición: 254 °C
Pto. de fusión: 10 °C
Densidad: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024874
Núm. CAS: 133-59-5
EINECS: 205-113-0
UN: 3265
ADR: 8,II