3-[(3R,4R)-3,4-Dimethylpiperidin-4-yl]phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3R,4R)-3,4-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine
OR9962-250MG OR9962-50MG
APOSOR9962-250MGEA 698 EUR
APOSOR9962-250MG APOSOR9962-50MG
3-[(3R,4R)-3,4-Dimethylpiperidin-4-yl]phenol
3-[(3R,4R)-3,4-Dimethylpiperidin-4-yl]phenol
Formula: C₁₃H₁₉NO
MW: 205,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659960
Núm. CAS: 119193-19-0