5-Bromo-2,4-dicloropirimidina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9965-100G OR9965-25G OR9965-5G
APOSOR9965-100GEA 65.4 EUR
APOSOR9965-100G APOSOR9965-25G APOSOR9965-5G
5-Bromo-2,4-dicloropirimidina 99%
5-Bromo-2,4-dicloropirimidina
Formula: C₄HBrCl₂N₂
Pto. Ebullición: 128 °C/5mmHg
Pto. de fusión: 29…30 °C
Densidad: 1,781 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00127818
Núm. CAS: 36082-50-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III