2-Bromo-4-phenylpyridine 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9966-10G OR9966-1G OR9966-5G
APOSOR9966-10GEA 739 EUR
APOSOR9966-10G APOSOR9966-1G APOSOR9966-5G
2-Bromo-4-phenylpyridine 97+%
2-Bromo-4-phenylpyridine
Formula: C₁₁H₈BrN
MW: 234.0900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00235159
Núm. CAS: 54151-74-5