α-Bromo-m-toluonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9974-100G OR9974-10G OR9974-25G
APOSOR9974-100GEA 203 EUR
APOSOR9974-100G APOSOR9974-10G APOSOR9974-25G
α-Bromo-m-toluonitrilo
α-Bromo-m-toluonitrilo
Formula: C₈H₆BrN
Pto. Ebullición: 130 °C/3,8mmHg
Pto. de fusión: 91…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001809
Núm. CAS: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
UN: 3261
ADR: 8,II