5-Metoxi-1-indanona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9975-25G OR9975-5G OR9975-100G
APOSOR9975-25GEA 66.7 EUR
APOSOR9975-25G APOSOR9975-5G APOSOR9975-100G
5-Metoxi-1-indanona 98%
5-Metoxi-1-indanona
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Pto. de fusión: 107…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003789
Núm. CAS: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6