Ácido 6-nitro-m-toluico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 5-metil-2-nitrobenzoico
OR9984-10G OR9984-25G
APOSOR9984-10GEA 14.7 EUR
APOSOR9984-10G APOSOR9984-25G
Ácido 6-nitro-m-toluico
Ácido 6-nitro-m-toluico
Formula: C₈H₇NO₄
Pto. de fusión: 133…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007368
Núm. CAS: 3113-72-2