4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9985-1G OR9985-5G OR9985-25G
APOSOR9985-1GEA 62.5 EUR
APOSOR9985-1G APOSOR9985-5G APOSOR9985-25G
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline 98%
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂
MW: 224,65 g/mol
Pto. de fusión: 284…287 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01570172
Núm. CAS: 13790-39-1