(±)-Ácido 2-aminobutírico
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: DL-Ácido 2-aminobutírico, H-DL-Abu-OH
OR9986-100G OR9986-25G OR9986-500G
APOSOR9986-100GEA 65.4 EUR
APOSOR9986-100G APOSOR9986-25G APOSOR9986-500G
(±)-Ácido 2-aminobutírico
(±)-Ácido 2-aminobutírico
Formula: C₄H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008093
Núm. CAS: 2835-81-6