Bromomalonato de dietilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Diethyl 2-bromomalonate
OR9987-25G OR9987-100G OR9987-500G
APOSOR9987-25GEA 21.9 EUR
APOSOR9987-25G APOSOR9987-100G APOSOR9987-500G
Bromomalonato de dietilo 98%
Bromomalonato de dietilo
Formula: C₇H₁₁BrO₄
MW: 239.07 g/mol
Pto. Ebullición: 140…141 °C/30mmHg
Densidad: 1.402 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009138
Núm. CAS: 685-87-0
EINECS: 211-683-1
UN: 3265
ADR: 8 II