4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9989-100G OR9989-25G OR9989-500G
APOSOR9989-100GEA 58 EUR
APOSOR9989-100G APOSOR9989-25G APOSOR9989-500G
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₈H₁₂N₂O₂S
MW: 200.26 g/mol
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010301
Núm. CAS: 35303-76-5
EINECS: 252-501-0
UN: 3259
ADR: 8 III