5-Cloro-1-fenil-3-metilpirazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Cloro-1-fenil-3-metil-1H-pirazol
OR9991-1G OR9991-5G
APOSOR9991-1GEA 50.9 EUR
APOSOR9991-1G APOSOR9991-5G
5-Cloro-1-fenil-3-metilpirazol 98%
5-Cloro-1-fenil-3-metilpirazol
Formula: C₁₀H₉ClN₂
MW: 192,65 g/mol
Pto. Ebullición: 114…115 °C/4mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067853
Núm. CAS: 1131-17-5