5-Phenyl-1,3-oxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9992-1G OR9992-250MG
APOSOR9992-1GEA 43.5 EUR
APOSOR9992-1G APOSOR9992-250MG
5-Phenyl-1,3-oxazole
5-Phenyl-1,3-oxazole
Formula: C9H7NO
Pto. de fusión: 40…42 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00067074
Núm. CAS: 1006-68-4