Ethyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
OR9999-1G OR9999-5G
APOSOR9999-1GEA 166 EUR
APOSOR9999-1G APOSOR9999-5G
Ethyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,2300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00139509
Núm. CAS: 2549-19-1