Cloruro de 3-cloro-2,6-difluorobenzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0001-1G PC0001-5G
APOSPC0001-1GEA 29 EUR
APOSPC0001-1G APOSPC0001-5G
Cloruro de 3-cloro-2,6-difluorobenzoilo 98%
Cloruro de 3-cloro-2,6-difluorobenzoilo
Formula: C₇H₂Cl₂F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631324
Núm. CAS: 261762-43-0
UN: 3265
ADR: 8,II