ω-Cloro-2,4-difluoroacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Cloro-2',4'-difluoroacetofenona, α-Cloro-2,4-difluoroacetofenona
PC0002-100G PC0002-25G PC0002-5G
APOSPC0002-100GEA 78.3 EUR
APOSPC0002-100G APOSPC0002-25G APOSPC0002-5G
ω-Cloro-2,4-difluoroacetofenona 98%
ω-Cloro-2,4-difluoroacetofenona
Formula: C₈H₅ClF₂O
Pto. de fusión: 44…48 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013252
Núm. CAS: 51336-94-8
UN: 3261
ADR: 8,II