Alcohol 2-cloro-3,6-difluorobencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0003-5G
APOSPC0003-5GEA 79.9 EUR
APOSPC0003-5G
Alcohol 2-cloro-3,6-difluorobencílico 98%
Alcohol 2-cloro-3,6-difluorobencílico
Formula: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631445
Núm. CAS: 261762-44-1