2-Cloro-3,6-difluorobencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0006-5G PC0006-1G PC0006-25G
APOSPC0006-5GEA 168 EUR
APOSPC0006-5G APOSPC0006-1G APOSPC0006-25G
2-Cloro-3,6-difluorobencilamina 98%
2-Cloro-3,6-difluorobencilamina
Formula: C₇H₆ClF₂N
MW: 177,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631449
Núm. CAS: 261762-45-2
UN: 1760
ADR: 8,III