3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0007-10G PC0007-1G
APOSPC0007-10GEA 285 EUR
APOSPC0007-10G APOSPC0007-1G
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine 98%
3-Chloro-2,6-difluorobenzylamine
Formula: C₇H₆ClF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631388
Núm. CAS: 261762-46-3
UN: 2735
ADR: 8,III