α-Bromo-2-cloro-3,6-difluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC0008-1G
PC0008-5G
PC0008-25G
APOSPC0008-1GEA
23.2
EUR
APOSPC0008-1G
APOSPC0008-5G
APOSPC0008-25G
α-Bromo-2-cloro-3,6-difluorotolueno 98%
α-Bromo-2-cloro-3,6-difluorotolueno
Formula:
C₇H₄BrClF₂ MW: 241,46 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631446 Núm. CAS: 90292-67-4 UN: 3265 ADR: 8,II |