α-Bromo-3-cloro-2,6-difluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Chloro-2,6-difluorobenzylbromide, 3-Chloro-2,6-difluorobenzyl bromide
PC0009-5G PC0009-1G
APOSPC0009-5GEA 139 EUR
APOSPC0009-5G APOSPC0009-1G
α-Bromo-3-cloro-2,6-difluorotolueno 97%
α-Bromo-3-cloro-2,6-difluorotolueno
Formula: C₇H₄BrClF₂
MW: 241,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631326
Núm. CAS: 261762-47-4
UN: 3265
ADR: 8,II