Ácido 2-cloro-3,6-difluorocinámico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0010-1G PC0010-10G PC0010-5G
APOSPC0010-1GEA 43.5 EUR
APOSPC0010-1G APOSPC0010-10G APOSPC0010-5G
Ácido 2-cloro-3,6-difluorocinámico 97%
Ácido 2-cloro-3,6-difluorocinámico
Formula: C₉H₅ClF₂O₂
MW: 218,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631464
Núm. CAS: 261762-48-5