2-Cloro-3,6-difluorofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Choro-3,6-difluorophenol
PC0012-25G PC0012-5G PC0012-250MG PC0012-1G
APOSPC0012-25GEA 585 EUR
APOSPC0012-25G APOSPC0012-5G APOSPC0012-250MG APOSPC0012-1G
2-Cloro-3,6-difluorofenol 97%
2-Cloro-3,6-difluorofenol
Formula: C₆H₃ClF₂O
MW: 164,54 g/mol
Pto. de fusión: 52…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631450
Núm. CAS: 261762-50-9