3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0014-5G PC0014-1G
APOSPC0014-5GEA 159 EUR
APOSPC0014-5G APOSPC0014-1G
3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 95%
3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01317834
Núm. CAS: 168833-77-0