3-Cloro-2,6-difluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0015-25G PC0015-5G PC0015-100G
APOSPC0015-25GEA 357 EUR
APOSPC0015-25G APOSPC0015-5G APOSPC0015-100G
3-Cloro-2,6-difluorofenol 98%
3-Cloro-2,6-difluorofenol
Formula: C₆H₃ClF₂O
Pto. Ebullición: 195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631330
Núm. CAS: 261762-51-0
UN: 3261
ADR: 8,III