Ácido (2-cloro-3,6-difluorofenil)acético
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0017-1G PC0017-5G PC0017-100MG
APOSPC0017-1GEA 116 EUR
APOSPC0017-1G APOSPC0017-5G APOSPC0017-100MG
Ácido (2-cloro-3,6-difluorofenil)acético
Ácido (2-cloro-3,6-difluorofenil)acético
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
Pto. de fusión: 136…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631448
Núm. CAS: 261762-52-1