Ácido (3-cloro-2,6-difluorofenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0018-1G PC0018-5G PC0018-10G
APOSPC0018-1GEA 109 EUR
APOSPC0018-1G APOSPC0018-5G APOSPC0018-10G
Ácido (3-cloro-2,6-difluorofenil)acético 98%
Ácido (3-cloro-2,6-difluorofenil)acético
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631328
Núm. CAS: 261762-53-2