2-Cloro-6-fluoroanísol 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0024-1G PC0024-25G PC0024-5G
APOSPC0024-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0024-1G APOSPC0024-25G APOSPC0024-5G
2-Cloro-6-fluoroanísol 97+%
2-Cloro-6-fluoroanísol
Formula: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631573
Núm. CAS: 53145-38-3