3-Cloro-2-fluoroanísol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzene
PC0026-1G PC0026-5G PC0026-25G
APOSPC0026-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0026-1G APOSPC0026-5G APOSPC0026-25G
3-Cloro-2-fluoroanísol 97%
3-Cloro-2-fluoroanísol
Formula: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631570
Núm. CAS: 261762-56-5
UN: 1993
ADR: 3,III