3-Cloro-2-fluorobenzaldehído 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0028-100G PC0028-25G PC0028-5G
APOSPC0028-100GEA 111 EUR
APOSPC0028-100G APOSPC0028-25G APOSPC0028-5G
3-Cloro-2-fluorobenzaldehído 90%
3-Cloro-2-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClFO
Pto. Ebullición: 214 °C
Densidad: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631571
Núm. CAS: 85070-48-0