2-Cloro-5-fluorobenzamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0029-25G PC0029-5G PC0029-1G
APOSPC0029-25GEA 232 EUR
APOSPC0029-25G APOSPC0029-5G APOSPC0029-1G
2-Cloro-5-fluorobenzamida 98%
2-Cloro-5-fluorobenzamida
Formula: C₇H₅ClFNO
Pto. de fusión: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631465
Núm. CAS: 88487-25-6