3-Cloro-2-fluorobenzamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC0031-25G
PC0031-10G
PC0031-1G
APOSPC0031-25GEA
75.4
EUR
APOSPC0031-25G
APOSPC0031-10G
APOSPC0031-1G
3-Cloro-2-fluorobenzamida 97%
3-Cloro-2-fluorobenzamida
Formula:
C₇H₅ClFNO Pto. de fusión: 125…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042205 Núm. CAS: 104326-94-5 |