5-Cloro-2-fluorobenzamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC0033-25G
PC0033-5G
APOSPC0033-25GEA
125
EUR
APOSPC0033-25G
APOSPC0033-5G
5-Cloro-2-fluorobenzamida 97%
5-Cloro-2-fluorobenzamida
Formula:
C₇H₅ClFNO Pto. de fusión: 134…137 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631435 Núm. CAS: 261762-57-6 |