5-Cloro-2-fluorobenzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0037-100G PC0037-500G PC0037-50G PC0037-25G
APOSPC0037-100GEA 97.3 EUR
APOSPC0037-100G APOSPC0037-500G APOSPC0037-50G APOSPC0037-25G
5-Cloro-2-fluorobenzonitrilo 97%
5-Cloro-2-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃ClFN
Pto. de fusión: 67…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631434
Núm. CAS: 57381-34-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III