2-Bromo-4,6-difluoroanísol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0038-100G PC0038-25G PC0038-500G
APOSPC0038-100GEA 116 EUR
APOSPC0038-100G APOSPC0038-25G APOSPC0038-500G
2-Bromo-4,6-difluoroanísol 99%
2-Bromo-4,6-difluoroanísol
Formula: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070754
Núm. CAS: 202865-59-6