3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC0039-10G
PC0039-1G
PC0039-5G
APOSPC0039-10GEA
63.8
EUR
APOSPC0039-10G
APOSPC0039-1G
APOSPC0039-5G
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid 97%
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid
Formula:
C₁₁H₁₁FO₄ Pto. de fusión: 169…173 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00020538 Núm. CAS: 347-63-7 |