Cloruro de 2-cloro-5-fluorobenzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0040-1G PC0040-500MG
APOSPC0040-1GEA 0 EUR
APOSPC0040-1G APOSPC0040-500MG
Cloruro de 2-cloro-5-fluorobenzoilo 98%
Cloruro de 2-cloro-5-fluorobenzoilo
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Pto. Ebullición: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631417
Núm. CAS: 21900-51-6
UN: 3265
ADR: 8,III