5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0042-1G PC0042-2.5G PC0042-5G
APOSPC0042-1GEA 69.6 EUR
APOSPC0042-1G APOSPC0042-2.5G APOSPC0042-5G
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₃NO₃S₂
Pto. de fusión: 106…111 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00831001
Núm. CAS: 229956-98-3
UN: 1759
ADR: 8,III