Cloruro de 3-cloro-2-fluorobenzoilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0044-1G PC0044-25G PC0044-5G
APOSPC0044-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0044-1G APOSPC0044-25G APOSPC0044-5G
Cloruro de 3-cloro-2-fluorobenzoilo 97%
Cloruro de 3-cloro-2-fluorobenzoilo
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Pto. Ebullición: 202…203 °C
Densidad: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631548
Núm. CAS: 85345-76-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II