Cloruro de 5-cloro-2-fluorobenzoilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0047-25G PC0047-5G PC0047-100G
APOSPC0047-25GEA 65.4 EUR
APOSPC0047-25G APOSPC0047-5G APOSPC0047-100G
Cloruro de 5-cloro-2-fluorobenzoilo 97%
Cloruro de 5-cloro-2-fluorobenzoilo
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Pto. Ebullición: 217…218 °C
Densidad: 1,459 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631433
Núm. CAS: 394-29-6
UN: 3265
ADR: 8,III