Alcohol 2-cloro-4-fluorobencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0048-25G PC0048-5G PC0048-100G
APOSPC0048-25GEA 68.3 EUR
APOSPC0048-25G APOSPC0048-5G APOSPC0048-100G
Alcohol 2-cloro-4-fluorobencílico 98%
Alcohol 2-cloro-4-fluorobencílico
Formula: C₇H₆ClFO
Pto. de fusión: 44…46 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236024
Núm. CAS: 208186-84-9